Fortfahren mit
809276
Tetrahydrocortisone-2,2,3,4,4-d5 solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 592,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21D5H27O5
Molekulargewicht:
369.51
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-659-6
NACRES:
NA.12
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+5
Form:
liquid
€ 592,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
form
liquid
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+5
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC([C@@]1(O)CCC([C@]1(C)C2)C3CC[C@]4([H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(O)C([2H])([2H])C[C@]4(C)C3C2=O)=O
InChI
1S/C21H32O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12-15,18,22-23,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14?,15?,18?,19+,20+,21+/m1/s1/i5D2,9D2,13D
InChI key
SYGWGHVTLUBCEM-GDDQKZIGSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
809314900182809861
description
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+5
assay
≥98% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
≥98% (CP)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
solution
form
-
form
liquid
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)