Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 698,00 |
Über diesen Artikel
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+9
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C1([2H])[C@@]([2H])(O)C([2H])([2H])C(C([2H])([2H])[C@@]([2H])(O)C2([2H])C3CC[C@@]4(C)C2CC[C@@H]4[C@H](C)CCC(O)=O)[C@]3(C)C1
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15?,16-,17-,18?,19?,20-,22?,23+,24-/m1/s1/i8D2,12D2,13D2,16D,20D,22D
InChI key
RUDATBOHQWOJDD-CJJOGGQHSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98 atom % D, ≥98% (CP) | description ≥98 atom % D, ≥98% (CP) | description 100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥97% (CP) | description ≥98 atom % D, ≥98% (CP) |
| assay ≥98% (CP) | assay ≥98% (CP) | assay ≥97% (CP) | assay ≥98% (CP) |
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable |
| isotopic purity ≥98 atom % D | isotopic purity ≥98 atom % D | isotopic purity ≥98 atom % D | isotopic purity ≥98 atom % D |
| mass shift M+9 | mass shift M+4 | mass shift M+9 | mass shift M+6 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form solution | form powder |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?