Fortfahren mit
910686
Chenodeoxycholic-2,2,4,4-d4 acid 3-sulfate disodium salt
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 492,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24D4H34O7SNa2
Molekulargewicht:
520.62
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.12
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
solid
€ 492,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+4
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H](C1)C(C2[C@]([C@@H]([C@H](C)CCC(O[Na])=O)CC2)(C)CC3)C3[C@]4(C)[C@@]1([H])C([2H])([2H])[C@H](OS(=O)(O[Na])=O)C([2H])([2H])C4
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
614122809667903876
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+9
mass shift
M+4
assay
≥98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
≥98% (CP)
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
solid
form
powder
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)