Fortfahren mit
80980
Platin auf Aktivkohle
extent of labeling: 10 wt. % loading
Nachhaltigkeitsmerkmale
Synonym(e):
Pt/C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,50
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 246,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 63,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
core: platinum, reagent type: inorganic catalyst
sustainability
Sustainability features
extent of labeling
10 wt. % loading
matrix
activated charcoal support
greener alternative category
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Application
Platinum on activated carbon (Pt/C) can be used as a catalyst for a variety of applications such as:
  • hydrogenation of D-fructose and D-glucose
  • hydrosilylation reaction for the production of molecules with silicon-carbon bonds
  • direct alcohol fuel cells (DAFCs)
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Self-heat. 2
Lagerklasse
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)