Fortfahren mit
ADE001099
5-Bromo-1-(phenylsulfonyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carbaldehyde
AldrichCPR
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Versand innerhalb von 2 Werktagen (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 1.100,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H9BrN2O3S
Molekulargewicht:
365.20
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.21
eCl@ss:
32160703
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
€ 1.100,00
Versand innerhalb von 2 Werktagen (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
functional group
aldehyde, bromo
SMILES string
Brc1cnc2n(c(C=O)cc2c1)S(=O)(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C14H9BrN2O3S/c15-11-6-10-7-12(9-18)17(14(10)16-8-11)21(19,20)13-4-2-1-3-5-13/h1-9H
InChI key
ZJSMGCHOKHJIFB-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Legal Information
Product of Adesis
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ADVH9C13FFABADE001088AABH9C14B411
description
AldrichCPR
description
-
description
AldrichCPR
description
-
form
solid
form
-
form
solid
form
-
functional group
bromo
functional group
-
functional group
iodo, bromo
functional group
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)