Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4875 (lit.)
bp
80-82 °C/30 mmHg (lit.)
density
1.488 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
ClCCCCBr
InChI
1S/C4H8BrCl/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
InChI key
NIDSRGCVYOEDFW-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Brom-4-Chlorbutan
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
6940-78-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?