Fortfahren mit
D222003
Dodecylaldehyd
92%
Synonym(e):
Laurinaldehyd, Aldehyd C12, Dodecanal, Lauraldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 30,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 97,10
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)10CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.32
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-983-6
Beilstein/REAXYS Number:
1703917
MDL number:
Assay:
92%
Form:
liquid
€ 30,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
92%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
185 °C/100 mmHg (lit.)
density
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
CCCCCCCCCCCC=O
InChI
1S/C12H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h12H,2-11H2,1H3
InChI key
HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W261505W261513
description
92%
description
≥95%, stabilized, FCC, FG
description
natural, ≥95%, FG
assay
92%
assay
≥95%
assay
≥95%
Quality Level
100
Quality Level
400, 300
Quality Level
300, 400
density
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
bp
185 °C/100 mmHg (lit.)
bp
185 °C/100 mmHg (lit.)
bp
185 °C/100 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)