Fortfahren mit
D76005
2,6-Dichlortoluol
≥99%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C6H3Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.03
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-269-7
Beilstein/REAXYS Number:
1907194
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.550 (lit.)
bp
196-203 °C (lit.)
density
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI key
DMEDNTFWIHCBRK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Environment
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)