Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
assay
100%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 113-236-40
resistivity
20.65 μΩ-cm
L × thickness
15 mm × 0.55 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
SMILES string
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChI key
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description foil, 15mm disks, thickness 0.55mm, as rolled, 100% | description foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.008mm, 99.99+% | description foil, 25mm disks, thickness 0.05mm, 99.99+% | description foil, 1m coil, thickness 0.125mm, as rolled, 99.95% |
| form foil | form foil | form foil | form foil |
| assay 100% | assay 99.99% | assay 99.99% | assay 99.95% |
| manufacturer/tradename Goodfellow 113-236-40 | manufacturer/tradename Goodfellow 448-589-53 | manufacturer/tradename Goodfellow 824-357-54 | manufacturer/tradename Goodfellow 666-882-95 |
| bp 1740 °C (lit.) | bp 1740 °C (lit.) | bp 1740 °C (lit.) | bp 1740 °C (lit.) |
| resistivity 20.65 μΩ-cm | resistivity 20.65 μΩ-cm | resistivity 20.65 μΩ-cm | resistivity 20.65 μΩ-cm |
| mp 327.4 °C (lit.) | mp 327.4 °C (lit.) | mp 327.4 °C (lit.) | mp 327.4 °C (lit.) |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7439-92-1
7439-92-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?