Fortfahren mit
GF76364983
Nickel
foil, 25x25mm, thickness 0.5mm, as rolled, 99.999%
Synonym(e):
Nickel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Ni
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.69
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141729
MDL number:
eCl@ss:
38190701
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
99.999%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 763-649-83
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
size × thickness
25 x 25 mm × 0.5 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
577995GF04564470GF97876445
Nickel foil, 25x25mm, thickness 0.5mm, as rolled, 99.999%
GF76364983
Nickel
Nickel foil, 50mm disks, thickness 0.01mm, 99.95%
GF04564470
Nickel
Nickel wire reel, 500m, diameter 0.25mm, as drawn, 99%
GF97876445
Nickel
description
foil, 25x25mm, thickness 0.5mm, as rolled, 99.999%
description
nanopowder, <100 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
description
foil, 50mm disks, thickness 0.01mm, 99.95%
description
wire reel, 500m, diameter 0.25mm, as drawn, 99%
form
foil
form
nanopowder
form
foil
form
wire
assay
99.999%
assay
≥99% trace metals basis
assay
99.95%
assay
≥99%
manufacturer/tradename
Goodfellow 763-649-83
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Goodfellow 045-644-70
manufacturer/tradename
Goodfellow 978-764-45
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7440-02-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)