Fortfahren mit
SYNC124200
Synthware™ inner coil condenser
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
Synonym(e):
Synthware C124200, Condenser coil, Coil reflux condenser
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 170,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
€ 170,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C124200
hose size
10 mm
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNC129200SYNC124400SYNC124300
description
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
description
joint: ST/NS 19/22, hose size 8 mm
description
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
description
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C124200
manufacturer/tradename
Synthware C129200
manufacturer/tradename
Synthware C124400
manufacturer/tradename
Synthware C124300
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS19/22
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
hose size
10 mm
hose size
8 mm
hose size
10 mm
hose size
10 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ inner coil condenser
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)