Fortfahren mit
SYNC124400
Synthware™ inner coil condenser
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
Synonym(e):
Synthware C124400, Condenser coil, Coil reflux condenser
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 230,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
€ 230,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C124400
hose size
10 mm
General description
Synthware™coiled condenser features a 400 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standardized 24/40 upper and lower joints, it easily fits various laboratory glassware. The inner coil circulates coolant, maximizing heat exchange. Made from durable borosilicate glass.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNC124300SYNC121120SYNC124200
description
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
description
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
description
joint: ST/NS 14/20, hose size 8 mm
description
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C124400
manufacturer/tradename
Synthware C124300
manufacturer/tradename
Synthware C121120
manufacturer/tradename
Synthware C124200
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS24/40
hose size
10 mm
hose size
10 mm
hose size
8 mm
hose size
10 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ inner coil condenser
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)