Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 109,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
€ 109,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenjoint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C204200
jacket L
200 mm
General description
Synthware™ Liebig condenser features a 200 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standard taper outer joint at the top (24/40) and a lower inner drip tip joint. Made from durable borosilicate glass.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm | description joint: ST/NS 24/40, jacket L 250 mm | description joint: ST/NS 24/40, jacket L 100 mm | description joint: ST/NS 24/40, jacket L 400 mm |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 |
| jacket L 200 mm | jacket L 250 mm | jacket L 100 mm | jacket L 400 mm |
| manufacturer/tradename Synthware C204200 | manufacturer/tradename Synthware C204250 | manufacturer/tradename Synthware C204100 | manufacturer/tradename Synthware C204400 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ Liebig condenser with 8 mm OD hose connections
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?