Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 114,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
€ 114,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenjoint
joint: ST/NS34/45
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C243445
jacket L
190 mm
General description
Allihn reflux condenser with a water cooled inner drip joint at bottom.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description joint: ST/NS 34/45, jacket L 190 mm | description joint: ST/NS 24/40, jacket L 400 mm, hose size 10 mm | description joint: ST/NS 55/50, jacket L 300 mm | description joint: ST/NS 19/22, jacket L 300 mm, hose size 8 mm |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| joint joint: ST/NS34/45 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS55/50 | joint joint: ST/NS19/22 |
| manufacturer/tradename Synthware C243445 | manufacturer/tradename Synthware C254400 | manufacturer/tradename Synthware C245550 | manufacturer/tradename Synthware C259300 |
| jacket L 190 mm | jacket L 400 mm | jacket L 300 mm | jacket L 300 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ Allihn reflux condenser
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?