Fortfahren mit
SYNC391720C
Synthware™ chromatography column with reservoir, coarse fritted disc and PTFE stopcock
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 13.4 mm × 203 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
Synonym(e):
Synthware C391720C, glass chromatograpy column
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 139,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
23151816
€ 139,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C391720C
technique(s)
HPLC: suitable
I.D. × L
13.4 mm × 203 mm
capacity
100 mL
suitability
suitable for chromatography
General description
With a coarse porosity sealed in fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNC391740CSYNC391730CSYNC396020C
description
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 13.4 mm × 203 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
description
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 13.4 mm × 457 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
description
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 13.4 mm × 305 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
description
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 53.0 mm × 203 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
manufacturer/tradename
Synthware C391720C
manufacturer/tradename
Synthware C391740C
manufacturer/tradename
Synthware C391730C
manufacturer/tradename
Synthware C396020C
capacity
100 mL
capacity
250 mL
capacity
100 mL
capacity
500 mL
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
I.D. × L
13.4 mm × 203 mm
I.D. × L
13.4 mm × 457 mm
I.D. × L
13.4 mm × 305 mm
I.D. × L
53.0 mm × 203 mm
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)