Fortfahren mit
SYNC391730C
Synthware™ chromatography column with reservoir, coarse fritted disc and PTFE stopcock
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 13.4 mm × 305 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
Synonym(e):
Synthware C391730C, glass chromatograpy column
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 145,00
€ 123,25
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
23151816
eCl@ss:
32039090
€ 123,25
Listenpreis€ 145,00Sparen Sie 15%
Exklusiver Online-Rabatt
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C391730C
technique(s)
HPLC: suitable
I.D. × L
13.4 mm × 305 mm
capacity
100 mL
suitability
suitable for chromatography
General description
With a coarse porosity sealed in fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNC398030CSYNC392630CSYNC391720C
description
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 13.4 mm × 305 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
description
1000 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 73.0 mm × 305 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
description
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 20.0 mm × 305 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
description
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 13.4 mm × 203 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
capacity
100 mL
capacity
1000 mL
capacity
250 mL
capacity
-
manufacturer/tradename
Synthware C391730C
manufacturer/tradename
Synthware C398030C
manufacturer/tradename
Synthware C392630C
manufacturer/tradename
Synthware C391720C
I.D. × L
13.4 mm × 305 mm
I.D. × L
73.0 mm × 305 mm
I.D. × L
20.0 mm × 305 mm
I.D. × L
13.4 mm × 203 mm
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)