Fortfahren mit
ATE514316632
AstaTech, Inc.
4-CHLOROISOQUINOLIN-5-OL
Synonym(e):
4-chloroisoquinolin-5-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 380,18
250 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 571,88
1 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 1.362,64
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H6O1N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.61
MDL number:
Lieferanten-SKU: K10066-100MG
€ 380,18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Country of Origin
CN
Inchi Code
1S/C9H6ClNO/c10-7-5-11-4-6-2-1-3-8(12)9(6)7/h1-5,12H
Inchi Key
FIWLPLYJHZKYEO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Room temperature
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-CHLOROISOQUINOLIN-5-OL
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)