Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

ATEH97A4DCF5

AstaTech, Inc.

2-PHENYL-2,5-DIAZABICYCLO[2.2.1]HEPTANE MALEATE

Synonym(e):

2-phenyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane maleate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C15H18O4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.32
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Country of Origin

CN

Inchi Code

1S/C11H14N2.C4H4O4/c1-2-4-10(5-3-1)13-8-9-6-11(13)7-12-9;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-5,9,11-12H,6-8H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-

Inchi Key

GOJKSPLWGYCOMY-BTJKTKAUSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Room temperature

Physical Form

Pale-yellow to Yellow-brown Solid



Signalwort

Warning

Piktogramme



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen