Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Country of Origin
CN
Inchi Code
1S/C76H104N18O19S2/c1-41(79)64(100)82-37-61(99)83-58-39-114-115-40-59(76(112)113)92-72(108)57(38-95)91-75(111)63(43(3)97)94-71(107)54(33-46-23-11-6-12-24-46)90-74(110)62(42(2)96)93-66(102)51(28-16-18-30-78)84-69(105)55(34-47-36-81-49-26-14-13-25-48(47)49)88-68(104)53(32-45-21-9-5-10-22-45)86-67(103)52(31-44-19-7-4-8-20-44)87-70(106)56(35-60(80)98)89-65(101)50(85-73(58)109)27-15-17-29-77/h4-14,19-26,36,41-43,50-59,62-63,81,95-97H,15-18,27-35,37-40,77-79H2,1-3H3,(H2,80,98)(H,82,100)(H,83,99)(H,84,105)(H,85,109)(H,86,103)(H,87,106)(H,88,104)(H,89,101)(H,90,110)(H,91,111)(H,92,108)(H,93,102)(H,94,107)(H,112,113)/t41-,42+,43+,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,62-,63-/m0/s1
Inchi Key
NHXLMOGPVYXJNR-ATOGVRKGSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
-20 C
Physical Form
White to Yellow Solid
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description powder, BioReagent, suitable for cell culture | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description ≥97% (HPLC), powder |
| Physical Form White to Yellow Solid | Physical Form - | Physical Form - | Physical Form - |
| Purity 97% | Purity - | Purity - | Purity - |
| Shipping Temperature Normal | Shipping Temperature - | Shipping Temperature - | Shipping Temperature - |
| Storage temp. -20 C | Storage temp. - | Storage temp. - | Storage temp. - |
| Country of Origin CN | Country of Origin - | Country of Origin - | Country of Origin - |
| Inchi Code 1S/C76H104N18O19S2/c1-41(79)64(100)82-37-61(99)83-58-39-114-115-40-59(76(112)113)92-72(108)57(38-95)91-75(111)63(43(3)97)94-71(107)54(33-46-23-11-6-12-24-46)90-74(110)62(42(2)96)93-66(102)51(28-16-18-30-78)84-69(105)55(34-47-36-81-49-26-14-13-25-48(47)49)88-68(104)53(32-45-21-9-5-10-22-45)86-67(103)52(31-44-19-7-4-8-20-44)87-70(106)56(35-60(80)98)89-65(101)50(85-73(58)109)27-15-17-29-77/h4-14,19-26,36,41-43,50-59,62-63,81,95-97H,15-18,27-35,37-40,77-79H2,1-3H3,(H2,80,98)(H,82,100)(H,83,99)(H,84,105)(H,85,109)(H,86,103)(H,87,106)(H,88,104)(H,89,101)(H,90,110)(H,91,111)(H,92,108)(H,93,102)(H,94,107)(H,112,113)/t41-,42+,43+,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,62-,63-/m0/s1 | Inchi Code - | Inchi Code - | Inchi Code - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CYCLIC SOMATOSTATIN
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

