Fortfahren mit
BDPH9BCC1998
Bide Pharmatech
2-Bromo-1-(2,6-difluorophenyl)ethanone
Synonym(e):
2-bromo-1-(2,6-difluorophenyl)ethanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H5O1Br1F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.03
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H5BrF2O/c9-4-7(12)8-5(10)2-1-3-6(8)11/h1-3H,4H2
Inchi Key
UZKLFNHMBFDXEN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)