Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCC201B

Bide Pharmatech

(2,2'-Dimethoxy-[1,1'-binaphthalene]-3,3'-diyl)diboronic acid

Synonym(e):

2,2'-dimethoxy-1,1'-binaphthyl-3,3'-diyldiboronic acid

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Das Produkt BDPH9BCC201B wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C22H20O6B2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
402.02
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC201B wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Inchi Code

1S/C22H20B2O6/c1-29-21-17(23(25)26)11-13-7-3-5-9-15(13)19(21)20-16-10-6-4-8-14(16)12-18(24(27)28)22(20)30-2/h3-12,25-28H,1-2H3

Inchi Key

PNKNNZOHEMBDRL-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen