Fortfahren mit
BDPH9BCC227B
Bide Pharmatech
3,5-Diphenyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Synonym(e):
3,5-diphenyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C17H13O1N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.3
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C17H13NO/c19-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)11-16(18-17)14-9-5-2-6-10-14/h1-12,18H
Inchi Key
GRLGDALQUFILRJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)