Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCC2EF6 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H5F3N4/c9-8(10,11)7-13-6(14-15-7)5-3-1-2-4-12-5/h1-4H,(H,13,14,15)
Inchi Key
MOGTVLAYAVGOJK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
