Fortfahren mit
BDPH9BCC2F7A
Bide Pharmatech
Spiro[2.4]heptan-4-one
Synonym(e):
spiro[2.4]heptan-4-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H10O1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.16
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H10O/c8-6-2-1-3-7(6)4-5-7/h1-5H2
Inchi Key
JLRNROCUCFGKNE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spiro[2.4]heptan-4-one
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Danger
Piktogramme
Flame
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)