Fortfahren mit
BDPH9BCC32CB
Bide Pharmatech
(4-Bromo-2-ethylphenyl)methanol
Synonym(e):
(4-bromo-2-ethylphenyl)methanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H11O1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.09
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H11BrO/c1-2-7-5-9(10)4-3-8(7)6-11/h3-5,11H,2,6H2,1H3
Inchi Key
JCUFCMGXQKHDLU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (4-Bromo-2-ethylphenyl)methanol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)