Merck
BDPH9BCC3BBC
Bide Pharmatech
1,2-Dimethyl-1H-indole-3-sulfonyl chloride
Synonym(e):
1,2-dimethyl-1H-indole-3-sulfonyl chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H10O2N1Cl1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.71
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC3BBC wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H10ClNO2S/c1-7-10(15(11,13)14)8-5-3-4-6-9(8)12(7)2/h3-6H,1-2H3
Inchi Key
FUBNHHWNQJIKOA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)