Merck
BDPH9BCC3BCD
Bide Pharmatech
1-(2-Chlorobenzyl)-1H-imidazol-2-amine hydrochloride
Synonym(e):
1-(2-chlorobenzyl)-1H-imidazol-2-amine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H11N3Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.12
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC3BCD wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H10ClN3.ClH/c11-9-4-2-1-3-8(9)7-14-6-5-13-10(14)12;/h1-6H,7H2,(H2,12,13);1H
Inchi Key
AYGGUYXEVMGZSR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)