Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCC41EB

Bide Pharmatech

Chloromethyl cyclohexanecarboxylate

Synonym(e):

chloromethyl cyclohexanecarboxylate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C8H13O2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.64
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC41EB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C8H13ClO2/c9-6-11-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2

Inchi Key

ZFYFSEXLXRFOLD-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8°C



Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen