Fortfahren mit
BDPH9BCC41FC
Bide Pharmatech
2-Chloro-9H-purine
Synonym(e):
2-chloro-1H-purine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H3N4Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.56
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C5H3ClN4/c6-5-7-1-3-4(10-5)9-2-8-3/h1-2H,(H,7,8,9,10)
Inchi Key
JBMBVWROWJGFMG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow to brown or pale-red to red solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-9H-purine
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)