Fortfahren mit
BDPH9BCC42D3
Bide Pharmatech
[4-(Ethanesulfonyl)phenyl]methanamine hydrochloride
Synonym(e):
(4-(ethylsulfonyl)phenyl)methanamine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H14O2N1Cl1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.73
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H13NO2S.ClH/c1-2-13(11,12)9-5-3-8(7-10)4-6-9;/h3-6H,2,7,10H2,1H3;1H
Inchi Key
KXPRDHZTUZNMQT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)