Direkt zum Inhalt
BDPH9BCC42E1
Bide Pharmatech
1-(4-Chlorophenyl)-1H-imidazole-4-carboxylic acid
Synonym(e):
1-(4-chlorophenyl)-1H-imidazole-4-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H7O2N2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.63
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H7ClN2O2/c11-7-1-3-8(4-2-7)13-5-9(10(14)15)12-6-13/h1-6H,(H,14,15)
Inchi Key
LDALVFKCZXOZGI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)