Fortfahren mit
BDPH9BCC4A8C
Bide Pharmatech
2,6-Dichloro-3-fluorobenzoic acid
Synonym(e):
2,6-dichloro-3-fluorobenzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H3O2Cl2F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H3Cl2FO2/c8-3-1-2-4(10)6(9)5(3)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
Inchi Key
NMFMJSSFYLXQAO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Dichloro-3-fluorobenzoic acid
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)