Fortfahren mit
BDPH9BCC4A9D
Bide Pharmatech
(4-Amino-2-(isopropylamino)thiazol-5-yl)(phenyl)methanone
Synonym(e):
[4-amino-2-(isopropylamino)-1,3-thiazol-5-yl](phenyl)methanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H15O1N3S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.35
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C13H15N3OS/c1-8(2)15-13-16-12(14)11(18-13)10(17)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,14H2,1-2H3,(H,15,16)
Inchi Key
WHJIFFVMTRXENN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)