Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCC4AEF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H7BrFN/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3H,4,10H2
Inchi Key
CVIUPXRJEKIHDP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
