Fortfahren mit
BDPH9BCC4B5D
Bide Pharmatech
2-(Prop-2-yn-1-yl)pent-4-yn-1-ol
Synonym(e):
2-(prop-2-yn-1-yl)pent-4-yn-1-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H10O1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.17
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H10O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h1-2,8-9H,5-7H2
Inchi Key
QCQDXFLZGCVLTR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Prop-2-yn-1-yl)pent-4-yn-1-ol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)