Fortfahren mit
BDPH9BCC4C31
Bide Pharmatech
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenol
Synonym(e):
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H7O2F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.14
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H7F3O2/c1-5-4-6(2-3-7(5)12)13-8(9,10)11/h2-4,12H,1H3
Inchi Key
QMIXWHAIFDQEDH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)