Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCC4CD3 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C19H27NO5/c1-19(2,3)25-18(23)20-12-10-16(11-13-20)24-15-7-4-14(5-8-15)6-9-17(21)22/h4-5,7-8,16H,6,9-13H2,1-3H3,(H,21,22)
Inchi Key
UEJYYEFFCTVVEP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
