Fortfahren mit
BDPH9BCC4E9D
Bide Pharmatech
3-Ethynyl-2,5-dimethylthiophene
Synonym(e):
3-ethynyl-2,5-dimethylthiophene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H8S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H8S/c1-4-8-5-6(2)9-7(8)3/h1,5H,2-3H3
Inchi Key
ZKVKXKISMSFNNO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Ethynyl-2,5-dimethylthiophene
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)