Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCC52FA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H9IO/c7-5-1-6(2-5)3-8-4-6/h5H,1-4H2
Inchi Key
AKUIJMJEPKXSAA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
