Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenShipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Inchi Code
1S/C7H8ClN.ClH/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7;/h1-4H,5,9H2;1H
Inchi Key
KZNAUVKZACBZPF-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (4-Chlorophenyl)methanamine hydrochloride
hstatements
Signalwort
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?