Merck
BDPH9BCC5C8A
Bide Pharmatech
4-Methoxynicotinaldehyde
Synonym(e):
4-methoxynicotinaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H7O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.14
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC5C8A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H7NO2/c1-10-7-2-3-8-4-6(7)5-9/h2-5H,1H3
Inchi Key
QWUFIMUCFQUBOT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)