Fortfahren mit
BDPH9BCC613B
Bide Pharmatech
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridazine
Synonym(e):
3-bromo-6-(trifluoromethyl)pyridazine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H2N2Br1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.98
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C5H2BrF3N2/c6-4-2-1-3(10-11-4)5(7,8)9/h1-2H
Inchi Key
WCBUSZLXHSFLHK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Light yellow to Yellow Solid or Liquid
Still not finding the right product?
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)