Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCC62CD wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H9BrClNO2/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5/h3-4H,2,12H2,1H3
Inchi Key
FQWOYQPBFUMLID-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
