Merck
BDPH9BCC66CB
Bide Pharmatech
1-Ethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylic acid
Synonym(e):
1-ethyl-2-oxo-1,2-dihydro-4-pyridinecarboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H9O3N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.16
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-2-9-4-3-6(8(11)12)5-7(9)10/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
Inchi Key
MZLMUTMYNUZZTC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)