Fortfahren mit
BDPH9BCC68DB
Bide Pharmatech
3-(Benzo[d]thiazol-2-yl)aniline
Synonym(e):
3-(1,3-benzothiazol-2-yl)aniline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H10N2S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.3
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C13H10N2S/c14-10-5-3-4-9(8-10)13-15-11-6-1-2-7-12(11)16-13/h1-8H,14H2
Inchi Key
MKMRZZJJDIBAJF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-(Benzo[d]thiazol-2-yl)aniline
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)