Merck
BDPH9BCC6A4E
Bide Pharmatech
1,3,2-Dioxaborolane, 2-(cyclopentylidenemethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-
Synonym(e):
2-(cyclopentylidenemethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H21O2B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.11
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC6A4E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C12H21BO2/c1-11(2)12(3,4)15-13(14-11)9-10-7-5-6-8-10/h9H,5-8H2,1-4H3
Inchi Key
HMMQKSRJXWCQNW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)