Fortfahren mit
BDPH9BCC70FC
Bide Pharmatech
1,3-Dimethylthiourea
Synonym(e):
N,N'-dimethylthiourea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C3H8N2S1
Molekulargewicht:
104.18
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C3H8N2S/c1-4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6)
Inchi Key
VLCDUOXHFNUCKK-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)