Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCC72CD wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C13H14FNO4/c14-13(11(16)17)6-7-15(9-13)12(18)19-8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2,(H,16,17)
Inchi Key
ASWSLWVUHJVOIR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
