Fortfahren mit
BDPH9BCC789C
Bide Pharmatech
9,9-Dimethyl-9H-fluorene-2,7-diamine
Synonym(e):
9,9-dimethyl-9H-fluorene-2,7-diamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C15H16N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.31
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C15H16N2/c1-15(2)13-7-9(16)3-5-11(13)12-6-4-10(17)8-14(12)15/h3-8H,16-17H2,1-2H3
Inchi Key
FUKMZONXXALQHQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)