Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCC804D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H14ClN/c1-10(2,3)8-5-4-7(12)6-9(8)11/h4-6H,12H2,1-3H3
Inchi Key
CFMUKZISSXYPBP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
